Learn More
Honeywell™ Txl Pionner S3 Shoes
Codice prodotto. 11867040
Cambia vista
Click to view available options
Size:
45
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11867040 45 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11867040 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 624441145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.43€
    90.97€ / pezzi 1
    Risparmia 45.46€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 20345:2011, SRC Certified
Da utilizzare con (applicazione) For professional use such as industry, green spaces, logistics
Materiale rivestimento interno Textile
Materiale Leather
Size 45
Caratteristiche suola Full, ergonomical, removable and changeable insole, FLEXIUM™ composite puncture resistant mid-sole
Materiale suola Double density Polyurethane
Materiale dello zoccolo Freelium Non-metallic
Resistente a Hydrocarbures, sole heat resistant up to 120°C, very good abrasion resistance
Waterproof Yes
Product Type Shoes