Learn More
Honeywell™ Maschere intere Honeywell™ Willson Optifit
Codice prodotto. 11896950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11896950 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11896950 Fornitore Honeywell™ N. del fornitore 1715011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.69€
    135.27€ / pezzi 1
    Risparmia 164.42€
    54% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Effective respiratory protection in a full-face mask. Honeywell™ Optifit Full Face Mask offers dedicated respiratory protection depending on the canister type assembled to it.
  • Reusable APR with respiratory protection dictated by canister type selected.
  • For optimal protection, Sperian™ Aluminum Canisters or Sperian™ Plastic Canisters are recommended.
  • Note: Can only be used in sufficiently ventilated premises where the atmoshpere contains a minimum oxygen volume of 17%.
  • U-shaped silicone skirt.
  • Full lens with optimal lateral and downward vision.
  • Free choice of filter
  • Easy care
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo cartuccia Filtro
Certificazione/Conformità EC Category PPE: 3, Quality Assurance: ISO 9001/2000, EC Certification Number: 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EC Attestation Number 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, Declaration of ocnformity: INRS-1715011, EN 136
Product Type Maschera facciale intera Optifit
Size Medium
Tipo di maschera completa Optifit
Da utilizzare con (applicazione) Per usi industriali
Include Bordo/filtro doppio/diaframma in silicone
Quantità 1 ciascuno