Learn More
Brady™ Scanner portatile Honeywell Xenon 1950G HD
Codice prodotto. 17148654 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
USB
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17148654 USB Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17148654 Fornitore Brady™ N. del fornitore 306800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    370.43€ / pezzi 1
    Risparmia 39.57€
    9% Sconto
In stock
Lo scanner Xenon 1950G HD garantisce prestazioni superiori di scansione di codici a barre e cattura di immagini digitali.
  • Lo scanner incorpora una rivoluzionaria architettura di decodifica e un sensore personalizzato che permette una profondità di campo estesa, una lettura più rapida e migliori prestazioni di scansione di codici a barre di scarsa qualità
  • Dai codici a barre lineari a quelli 2D ad alta densità direttamente presenti sullo schermo di un dispositivo mobile, lo Xenon 1950G HD decodifica praticamente tutti i codici a barre con grande facilità
Specifica
Descrizione High Density Imager Sensor
Tipo di collegamento USB
Alimentazione 500 mA (at 5 V DC)
Alternate Part Number XENON 1950GHD