Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore per spedizione compatto e isolato Honigberg™
Codice prodotto. 11756028 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
6 x 6 x 6in.
8 x 8 x 11 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11756028 6 x 6 x 6in. Pezzo
11775509 8 x 8 x 11 pollici Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11756028 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0373020
Spedizione stimata: 08-02-2027
Choose from a variety of sizes to meet your refrigeration needs with these compact insulated shippers. Cole Parmer™ ThermoSafe™ Compact Insulated Shippers are ideal for shipping non-hazardous materials.
  • Compact shippers have a cylindrical interior to hold tubes, vials and other small items
  • Add as many ice packs as you need
  • For non-hazardous materials only
Specifica
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni (L x P x A) 6 x 6 x 6in.
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Product Type Compact Insulated Shipper
Quantità 1 Each