Learn More
ThermoSafe Dry Ice Storage Insulated Field Carrier, 1 cu. ft.
Codice prodotto. 11895182 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
28.3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11895182 28.3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11895182 Fornitore ThermoSafe N. del fornitore 0372020
Spedizione stimata: 21-12-2026
Dry Ice Storage Insulated Field Carrier has a handle for easy carrying and a 1 cu. ft. capacity.
  • Insulated field carrier has efficient, 2-1/4 in. thick polyurethane foam insulation core and rugged, double-wall polyethylene construction.
  • Includes carrying handle, hinged lid, and adjustable latches.
Specifica
Altezza (sistema metrico) 273 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 421.6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 260.35 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.25 in.
Dimensioni (L x P x A) 16.6 x 10.25 x 10.75 in.
Capacità (sistema imperiale) 1 cu. ft.
Materiale Polyethylene
Product Type Insulated Dry Ice Carrier
Quantità 1 Ea.
Capacità (sistema metrico) 28.3 L