Learn More
Honokiol, 98+%
Codice prodotto. 15465679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465679 100 mg 100mg
15445679 10 mg 10mg
15455679 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15465679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63434.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells | CAS: 35354-74-6 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35354-74-6
Formula molecolare C18H18O2
Molecular Weight (g/mol) 266.34
Numero MDL MFCD00016674
InChI Key FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 72303
ChEBI CHEBI:5759
IUPAC Name 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMILES C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Honokiol
Punto di fusione 86°C
Colore White
Quantità 100 mg
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,4742
Peso formulazione 266.34
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder