missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Honokiol, Anti-inflammatory Chemotherapeutic Agent, Solid, 25 mg
Descrizione
- Purity: >98%
- Molecular Weight: 266.34 g/mol
- Form: Solid
- Properties: Potent scavenger of reactive oxygen species; antiangiogenic, antitumor, and anti-inflammatory properties
- Mechanisms of Action: Inhibition of Ras signaling, activation of the mitochondrial transition pore via cyclophilin D induction, and inhibition of NF-κB signaling (upstream of VEGF)
- Other Attributes: Blood-brain barrier permeable
- Storage: Store at +4°C
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Antioxidant |
| Tampone | 100% Honokiol |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Reactive Oxygen Species, Ras, Cyclophilin D, NF-κB, VEGF |
| Formulazione | 100% Honokiol |
| Quantità | 25 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer research, anti-inflammatory research, antiangiogenic research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?