Learn More
Honokiol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498946
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498946 100 mg 100mg
16484717 50 mg 50mg
16461476 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16498946 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Specifica
Materiale o nome chimico Honokiol
CAS 35354-74-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18O2
Quantità 100 mg
Sinonimo NSC 293100
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (187.74 mM)
SMILES OC1=C(CC=C)C=C(C2=CC(CC=C)=CC=C2O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 266.33
Peso formulazione 266.33
Percent Purity 98.92%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only