Learn More
Honokiol, TRC
Codice prodotto. 30407456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30407456 10 mg
30390316 25 mg
30395663 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30407456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH66956010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35354-74-6
Formula molecolare C18 H18 O2
Molecular Weight (g/mol) 266.33
Sinonimo 3',5-Di-2-propen-1-yl-[1,1'-biphenyl]-2,4'-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol, 3',5-di-2-propenyl- (9CI), 3',5-Diallyl-2,4'-biphenyldiol, Honokiol, NSC 293100
IUPAC Name 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMILES Oc1ccc(cc1CC=C)c2cc(CC=C)ccc2O
Specifica
Materiale o nome chimico Honokiol
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Peso formulazione 266.1307