Learn More
HOOK1 Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18327709 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18327709 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18327709 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00051361AP21
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
HOOK1 Polyclonal antibody specifically detects HOOK1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene HOOK1
Applicazioni Sandwich ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Sandwich ELISA 0.3 ng/mL - 100 ng/mL
Formulazione 1x PBS, pH 7.4
Alias gene hHK1, HK1h-hook1, hook homolog 1 (Drosophila), MGC10642, protein Hook homolog 1
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51361
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.