Learn More
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16524051 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
White
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Size unitSize
16524051 White Medium pezzi 50
17790109 Red X-Large pezzi 50
17700119 Red 2X-Large pezzi 50
17710119 Red 3X-Large pezzi 50
16534051 White Large pezzi 50
16544051 White X-Large pezzi 50
16554051 White 2X-Large pezzi 50
16564051 White 3X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16524051 Fornitore Medicom™ N. del fornitore 40.301/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    50.43€ / pezzi 50
    Risparmia 5.57€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown available in three distinct colors
  • The Pocketless Hygiene gown protects the working environment from particles coming from the body of the operator
  • Allows the user to be protected from the risks of soiling related to the activity being carried out
  • Pleasant and light, polypropylene fabric is extremely breathable
  • Collared model without flap and elasticated at the wrists
Specifica
Size Medium
Struttura Made in China
Da utilizzare con (applicazione) Category 1 Personal Protective Equipment
Sesso Unisex
N. di tasche None
Tipo di imballaggio Individual, Bag
Product Type Hygiene Gown
Materiale Polypropylene
Colore White
Tipo di chiusura Press Studs
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Stile polso Elastic
Tipo di giuntura Sewn
Certificazione/Conformità Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System