Learn More
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Codice prodotto. 16574041 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile collo:
Collared
Hooded
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Spessore:
40 g/m2
Dimensione della confezione:
pezzi 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile collo Size Spessore Dimensione della confezione
16574041 Collared 3X-Large 40 g/m2 pezzi 25
16534041 Collared Medium 40 g/m2 pezzi 25
16544041 Collared Large 40 g/m2 pezzi 25
16554041 Collared X-Large 40 g/m2 pezzi 25
16564041 Collared 2X-Large 40 g/m2 pezzi 25
16564011 Hooded Large 40 g/m2 pezzi 25
16574011 Hooded X-Large 40 g/m2 pezzi 25
16584011 Hooded 2X-Large 40 g/m2 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16574041 Fornitore Medicom™ N. del fornitore 40.101/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.32€
    44.42€ / pezzi 25
    Risparmia 9.90€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
  • Single use, white coveralls can be used for a wide variety of industrial needs
  • Individually packaged for hygiene, and controlled distribution purposes
  • Suitable to HACCP procedures
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size 3X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Collared
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
N. di tasche None
Spessore 40 g/m2
Da utilizzare con (applicazione) Controlled Environments