Learn More
Medicom™ Hopen™ Visitor Gown
Codice prodotto. 16534101 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
White
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16534101 White
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16534101 Fornitore Medicom™ N. del fornitore 50.001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.61€
    104.53€ / pezzi 200
    Risparmia 20.08€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Medicom™ Hopen™ Visitor Gown Category I PPE, made especially for visitors
  • Offers adequate protection that is similar to standard aprons
  • Single use, polyethylene gown is economical
  • Available in one size
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Category I Personal Protective Equipment
Sesso Unisex
N. di tasche None
Product Type Visitor Gown
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Monouso Single-use, Yes
Sterilità Non-sterile
Tipo di colletto Hooded
Stile di manicotto Long Sleeve
Include Hood
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di imballaggio Visitor Gown