missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isofield™ Horizon Cleanroom Coverall with Mandarin Collar - ISO Class 4/5 Compatible
Descrizione
- Non-sterile cleanroom coverall with mandarin collar
- Two-layer mandarin collar provides secure fit at neck area
- Zip flap with double-sided tape prevents ingress and egress of particles
- Low-linting, anti-static fabric suitable for chemo handling
- Elasticated thumb loops
- Back elastic to prevent bellows effect
- Aseptically folded
- PPE Cat III, Type 5/6 certified
- Manufactured in a facility operating under ISO 9001:2015 quality management system
- Processed in a NEBB certified ISO Class 5 cleanroom
- Five-year shelf life from date of manufacture
Technical and Documentation Compliance:
- COA, COC Available for download online
- QR Code on cartons allows for immediate document retrieval
- Helmke Drum Class 1 for cleanliness
- Static-dissipative
- Tested against chemotherapy to ASTM F739-20
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | 2X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polyethylene, Non-woven Polypropylene Laminate |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic at Back |
| Stile della caviglia | Open |
| Stile polso | Covered Elastic |
| Stile collo | Collared |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?