Learn More
Nabertherm™ Horizontal High-Temperature Tube Furnace
Codice prodotto. 15591012 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni esterne (L x P x A):
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
Temperatura (sistema metrico):
1600°C
1700°C
1800°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni esterne (L x P x A) Temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
15591012 620 x 550 x 640 mm 1600°C Pezzo
15581012 470 x 480 x 640 mm 1600°C Pezzo
15501022 920 x 550 x 640 mm 1600°C Pezzo
15511022 470 x 480 x 640 mm 1700°C Pezzo
15521022 920 x 550 x 640 mm 1700°C Pezzo
15531022 470 x 480 x 640 mm 1800°C Pezzo
15551022 920 x 550 x 640 mm 1800°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15591012 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. 001484430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-temperature horizontal tube furnaces. High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems available.
  • Use: horizontal
  • Electrical connection: 3-phase
Tekniske data
Tipo di unità di controllo P470
Zona riscaldata 300 mm
Temperatura (sistema metrico) 1600°C
Uniformità termica Length constant temperature ± 5 K: 100 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 620 x 550 x 640 mm
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 80 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.