Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: 3,3',5-Triiodo-L-Thyronine
Codice prodotto. 11454972 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454972 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11454972 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219458580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.40€
    75.60€ / 100mg
    Risparmia 3.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Specifica
Forma Crystalline powder
Product Type Progesterone
Sterilità Sterile
pH 9
Quantità 100 mg
Sorgente Human