Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: b-Estradiol
Codice prodotto. 11424942 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mg
5000 mg
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424942 5000 mg 5g
11414942 1000 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11424942 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219456505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    355.95€ / 5g
    Risparmia 18.05€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Specifica
Content And Storage 15° to 30°C
Forma Crystalline powder
Product Type Beta-Estradiol
Sterilità Sterile
Quantità 5000 mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • beta-Estradiol, cell culture reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: estradiol