missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Hormones: Hydrocortisone

Codice prodotto. 11454942 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5mg
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454942 5mg -
11464942 10 g -
11474942 25 g -
11444942 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11454942 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219456905
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For research use only. Not intended for therapeutic use.

Specifica

Content And Storage 15° to 30°C
Product Type Hydrocortisone
Sterilità Sterile
Quantità 5mg
Sorgente Soy beans
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrocortisone, Cell Culture Reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.