Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: Hydrocortisone
Codice prodotto. 11464942 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5mg
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11464942 10 g -
11474942 25 g -
11454942 5mg -
11444942 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11464942 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219456910
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For research use only. Not intended for therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15° to 30°C
Product Type Hydrocortisone
Sterilità Sterile
Quantità 10 g
Sorgente Soy beans