Learn More
Welch Ilmvac™ Connettore tubo flessibile
Codice prodotto. 10673881 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
DN 16 KF - DN 12
DN 16 KF - DN 20
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10673881 DN 16 KF - DN 12 Pezzo
12724658 DN 16 KF - DN 20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10673881 Fornitore Welch Ilmvac™ N. del fornitore 701702
Spedizione stimata: 11-12-2026
Designed for use with Welch Ilmvac™ Oil-Sealed Rotary Vane Pumps.
  • Stainless steel hose connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Quantità Confezione da 1
Size DN 16 KF - DN 12
Tipo Connettore tubo flessibile