Learn More
HUBER Hose for Cooling Water
Codice prodotto. 10013752
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cooling Water PZ-90-1-G1
Cooling Water PZ-90-1-G1/2
Cooling Water PZ-90-1-G3/4
Cooling Water PZ-90-1.5-G1
Cooling Water PZ-90-1.5-G1/2
Cooling Water PZ-90-1.5-G3/4
Cooling Water PZ-90-2-G1
Cooling Water PZ-90-2-G1/2
Cooling Water PZ-90-2-G3/4
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10013752 Cooling Water PZ-90-2-G3/4 Pezzo
10769253 Cooling Water PZ-90-1.5-G1 Pezzo
10512923 Cooling Water PZ-90-1.5-G3/4 Pezzo
10555413 Cooling Water PZ-90-1.5-G1/2 Pezzo
10684653 Cooling Water PZ-90-1-G1 Pezzo
10623903 Cooling Water PZ-90-1-G1/2 Pezzo
10339382 Cooling Water PZ-90-1-G3/4 Pezzo
10399232 Cooling Water PZ-90-2-G1/2 Pezzo
10655413 Cooling Water PZ-90-2-G1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10013752 Fornitore HUBER N. del fornitore 16856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    130.88€ / pezzi 1
    Risparmia 7.12€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Braided hose
  • Braided hose
  • Min. temp.: -20°C
  • Max. temp.: 90°C
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cooling Water PZ-90-2-G3/4
Gamma di temperatura -20°C to +90°C
Tipo Hose