Learn More
Buerkle™ Polypropylene Hose Nozzle for Buerkle™ Stopcock
Codice prodotto. 10654765 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10654765 10 mm Pezzo
10260272 16 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10654765 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 05251310
In stock
Buerkle™ Blue Polypropylene Hose Nozzle is a water tight accessory for use with Buerkle™ Stopcock.
  • Interchangeable hose nozzles for StopCock taps
  • Secure, leak-proof connection via union nut (G 0.75 in.)
  • High flow rate, no constrictions other than the chosen nozzle diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Hose Nozzle
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Descrizione Blue
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stop Cock
Connectors Hose