Learn More
Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperature Controllers
Combine these hot gas bypass temperature controllers with Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems for increased utility.
1960.00€ - 3320.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CryoPlus 1,2,3,4 |
---|---|
Tensione | 120/220 V |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11930508
|
Thermo Scientific™
195023 |
Factory installed, 220V |
1960.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11674210
|
Thermo Scientific™
195700 |
Field installed (requires qualified professional); 120V |
3320.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11767497
|
Thermo Scientific™
195701 |
Field installed (requires qualified professional); 220V |
3320.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Combine Thermo Scientific™ Hot Gas Bypass Temperature Controllers with Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems for increased utility.
Features:- 120V or 220V
- Factory or field installed
Ordering Information:
Field installed option must be installed by a qualified professional.
Specifica
CryoPlus 1,2,3,4 | |
120/220 V |