Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 30°C to 110°C
Codice prodotto. 10066071
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 1000 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10066071 230 V, 1000 w Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10066071 Fornitore Gestigkeit Harry™ N. del fornitore HB110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    1071.16€ / pezzi 1
    Risparmia 398.84€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shape: Rectangle, Size: 7.9 x 24 in.
Shape: Rectangle; Size: 7.9 x 24 in.
Specifica
Size 7.9 x 24 in.
Temperatura (sistema metrico) 30°C to 110°C
Peso (sistema imperiale) 24.3 lb.
Peso (sistema metrico) 11 kg
Wattage 1000 W
Requisiti elettrici 230 V, 1000 w
Forma Rectangle
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante