Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 500°C, Ceramic
Codice prodotto. 10110731
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
10110731 Ceramic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10110731 Fornitore Gestigkeit Harry™ N. del fornitore CT10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.05€
    488.85€ / pezzi 1
    Risparmia 184.20€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Shape: Square, Size: 6.9 x 6.9 in.
Shape: Square; Size: 6.9 x 6.9 in.
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic
Size 6.9 x 6.9 in.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 500°C
Profondità (sistema metrico) 290 mm
Peso (sistema imperiale) 6.2 lb.
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Peso (sistema metrico) 2.8 kg
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Wattage 1200 W
Requisiti elettrici 230 V, 1100 w
Forma Square
Tensione 230/240 V
Tipo Piastra riscaldante