Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 500°C, Ceramic
Codice prodotto. 10384231
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
10384231 Ceramic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10384231 Fornitore Gestigkeit Harry™ N. del fornitore 44SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2891.48€
    1797.26€ / pezzi 1
    Risparmia 1094.22€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Shape: Rectangle, Size: 22.8 x 16.9 in.
Shape: Rectangle; Size: 22.8 x 16.9 in.
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic
Size 22.8 x 16.9 in.
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 500°C
Profondità (sistema metrico) 440 mm
Peso (sistema imperiale) 25.4 lb.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Peso (sistema metrico) 11.5 kg
Larghezza (sistema metrico) 590 mm
Wattage 5700 W
Requisiti elettrici 400 V, 50/60 Hz, 5700 w
Frequenza 50/60 Hz
Forma Rectangle
Tensione 400 V
Tipo Piastra riscaldante