Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate with Six Heating Positions, Cast-iron
Descrizione
Shape: Round; Size: 3.35 in. dia.
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Cast Iron |
| Size | 3.35 in. dia. |
| Profondità (sistema metrico) | 155 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 15.4 lb. |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 725 mm |
| Peso (sistema metrico) | 7 kg |
| Wattage | 2700 W |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz, 2700 w |
| N. di posizioni | 6 |
| Vedi altri risultati |