Learn More
Brady™ Etichette indicatrici di temperatura reversibil - Caldo
Click to view available options
Tipo di adesivo:
Permanent Acrylic
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Il profilo estremamente basso delle etichette permette di applicarle su componenti, apparecchiature industriali o domestiche come pompe elettriche, dispositivi rotanti, freni e frigoriferi, nelle catene del freddo e negli ambienti caldi o in zone in cui la misurazione della temperatura diventa difficile o non pratica
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | Black, Red |
| Materiale | Polyester (B-7518) |
| Diametro (sistema metrico) | 37.08 mm |
| Alternate Part Number | TIL-12-50C-DIA |