Learn More
Horst™ Bande del calore
Codice prodotto. 11917887
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
77 V
120 V
230 V
Wattage:
26w
62w
66w
70 w
80w
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Wattage Dimensione della confezione
11917887 230 V 62w Pezzo
11912033 230 V 66w Pezzo
11927887 120 V 62w Pezzo
11947897 230 V 70 w Pezzo
11947877 77 V 26w Pezzo
11982016 230 V 80w Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11917887 Fornitore Horst™ N. del fornitore SQ00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.94€
    174.29€ / pezzi 1
    Risparmia 146.65€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 1.13m
Dimensioni (L x P x A) 1.13m
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V Voltage
Wattage 62w
Product Type Hotband