Descrizione
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator - hot surface warning to prevent burns
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramic |
| Temperatura (sistema imperiale) | 122°F to 932°F |
| Size | 10 x 10 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | 50°C to 500°C |
| Profondità (sistema metrico) | 330 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.25 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 10.16 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33.655 cm |
| Vedi altri risultati |