Learn More
Tappi per orecchie in poliuretano
Codice prodotto. 11847030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200/conf.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11847030 200/conf. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11847030 Fornitore Honeywell Safety Products N. del fornitore 1006186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.54€
    44.18€ / pezzi 1
    Risparmia 66.36€
    60% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Wears more comfortably than other foam earplugs over long periods of time. Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303L Disposable Earplug Refills are ideal for medium to high-noise environments.
  • Polyurethane foam expands gently in ear canal, resulting in less expansion pressure
  • Smooth, soil-resistant skin prevents dirt build-up
  • Tapered bullet-shaped design is easier to roll-down and insert, adapts more evenly to ear canal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Yellow
Certificazione/Conformità EN 352-2: 2002, ISO 9001/2000
Size Universale
Da utilizzare con (applicazione) Per lavoratori che necessitino di una riduzione di rumori forti
Quantità 200/conf.
Plug Shape Bullet
Product Type Tappo per le orecchie
Monouso Single-use
Materiale Polyurethane