Learn More
Honeywell™ Cuffie antirumore Howard Leight™ Clarity™ C2
Descrizione
Includes
Cinghia a fascia
- La tecnologia di gestione del suono offre un tasso di riduzione del rumore di 23 dB così da migliorare la comunicazione sul lavoro tramite un’attenuazione uniforme
- Struttura dielettrica robusta e indeformabile con resistenza ad usi anche estremi e protezione negli ambienti elettrici
- Indossabili in diverse posizioni: come paraorecchie sopra la testa, dietro la testa o sotto il mento
- Utilizzabili con altri PPE, inclusi visori, maschere facciali, respiratori e maschere per saldatura
- Il cinturino della fascia offre maggiore sicurezza, tenendo fermi i padiglioni quando non le si indossa sopra la testa
- La fascia esterna indeformabile offre un maggiore comfort, riduce al minimo la pressione sulla testa, resiste ai trattamenti più duri negli ambienti di lavoro più pesanti
- La regolazione dell'altezza resta fissa durante l’uso e i cuscinetti per le orecchie a scatto possono essere sostituiti in maniera rapida e semplice
Specifica
Specifica
| Colore | Blu metallizzato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Settore industriale, amministrativo, dell'agricoltura, militare, della difesa, ambiente ATEX, produttori del settore automobilistico e ricambi, aviazione, costruzione e realizzazione di dispositivi di protezione antincendio negli impianti energetici ed el |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 23 dB |
| Product Type | Paraorecchie |
| Dielectric | Yes |
| Stile | Arco per testa |