Learn More
Sperian™ Tappi per le orecchie monouso a forma di proiettile Howard Leight™
Codice prodotto. 11827020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 200
Dimensione della confezione:
200 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11827020 Confezione da 200 200 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11827020 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1005073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.38€
    44.18€ / 200 paia
    Risparmia 58.20€
    56% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for workers who need to block out loud noise. Sperian™ Honeywell™ Howard Leight™ Bilsom™ 303L Foam Earplugs offer the best protection and comfort available in an earplug.
  • Soft polyurethane foam delivers superior long-wearing comfort and solid performance
  • Smooth, soil-resistant skin prevents dirt or other substances from accumulating on skin or entering ear canal
  • Europe's most-used polyurethane earplug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Giallo e bianco
Size Regular
Quantità Confezione da 200
Plug Shape Punto
Product Type Inserto auricolare