Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore azzurro con polsini in maglia
Codice prodotto. 12851358
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Lunghezza (sistema metrico):
100 cm
Misura petto (sistema metrico):
da 101.6 a 104.14 cm
da 106.68 a 111.76 cm
da 116.84 a 121.92 cm
da 127 a 132.08 cm
da 91.44 a 96.52 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Lunghezza (sistema metrico) Misura petto (sistema metrico) Dimensione della confezione
12851358 Large 100 cm da 106.68 a 111.76 cm Pezzo
12831358 2X-Large 100 cm da 127 a 132.08 cm Pezzo
12871358 Small 100 cm da 91.44 a 96.52 cm Pezzo
12861358 Medium 100 cm da 101.6 a 104.14 cm Pezzo
12881358 X-Large 100 cm da 116.84 a 121.92 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12851358 Fornitore Logistik™ N. del fornitore 441YHT3BS108C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.85€
    53.71€ / pezzi 1
    Risparmia 113.14€
    67% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
In policotone resistente. I camici da laboratorio Logistik Unicorp™ Howie unisex di colore azzurro sono dotati di polsini in maglia.
Manufactured in hardwearing polycotton. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex Light Blue Laboratory Coats feature knitted cuffs.
  • With knitted cuffs
  • Available in four colors
  • Two lower pockets
  • Wrapover style stud fastened front
  • Not CE marked
Specifica
Product Type Camice da laboratorio con bottoni laterali
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Poliestere/Cotone, Polyester
Colore Light Blue
Stile polso Knit
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Stile Howie
N. di tasche 2
Tipo di colletto Rotondo
Misura petto (sistema metrico) da 106.68 a 111.76 cm
Include Con due tasche in basso e abbottonatura frontale a stola
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Struttura Polyester, Cotton