Learn More
Logistik™ Camice da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia
Codice prodotto. 12338647
Cambia vista
Click to view available options
Size:
2X-Large
3 XL
Misura petto (sistema metrico):
da 127 a 132.08 cm
da 137.16 a 142.24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Misura petto (sistema metrico) Dimensione della confezione
12338647 2X-Large da 127 a 132.08 cm Pezzo
12801388 3 XL da 137.16 a 142.24 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12338647 Fornitore Logistik™ N. del fornitore 441YHV6WH124C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.45€
    53.71€ / pezzi 1
    Risparmia 119.74€
    69% Sconto
Spedizione stimata: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Designed to conform to Howie report guidelines, side fastening with four layers of fabric at the front for extra protection against minor chemical splashes. Logistik™ Howie-Style Unisex White Laboratory Coats with Knitted Cuffs are a high quality option for protection in the lab.
  • High-quality Howie style laboratory coat with knitted cuffs
  • With two lower pockets and wrapover style
  • Stud fastened front
  • Polyester/cotton
  • Not CE marked
Tekniske data
Product Type Camice da laboratorio con bottoni laterali
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale Poliestere/Cotone, Polyester
Colore Bianco
Stile polso Knit
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Stile Howie
N. di tasche 2
Tipo di colletto Rotondo
Misura petto (sistema metrico) da 127 a 132.08 cm
Include Con due tasche in basso e abbottonatura frontale a stola
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Struttura Polyester, Cotton
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.