Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia
Codice prodotto. 12348647
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Lunghezza (sistema metrico):
88 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12348647 Large 100 cm Pezzo
12841388 Medium 100 cm Pezzo
12821388 X-Small 88 cm Pezzo
12851388 Small 100 cm Pezzo
12861388 X-Large 100 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12348647 Fornitore Logistik™ N. del fornitore 441YHV6WH108C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.45€
    53.71€ / pezzi 1
    Risparmia 119.74€
    69% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Includes two lower pockets. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex White Laboratory Coats with Knitted Cuffs feature a wrapover style stud fastened front for extra frontal protection.
  • Howie style laboratory coat
  • Knitted cuffs
  • White
  • Two lower pockets
  • Wrapover style stud fastened front
  • Polyester/cotton
  • Not CE marked
Specifica
Product Type Camice da laboratorio con bottoni laterali
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Poliestere/Cotone, Polyester
Colore Bianco
Stile polso Knit
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Stile Howie
N. di tasche 2
Tipo di colletto Rotondo
Misura petto (sistema metrico) da 106.68 a 111.76 cm
Include Con due tasche in basso e abbottonatura frontale a stola
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Struttura Polyester, Cotton