Learn More
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Codice prodotto. 17791299 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17791299 20 μL 20µL
17639876 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17791299 Fornitore Proteintech N. del fornitore CL4886711220UL
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Mouse Monoclonal Antibody
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifica
Antigene HOXA7
Applicazioni Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 2A7H6
Concentrazione 1000 ug/mL
Coniugato CoraLite 488
Formulazione PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N. accesso geni BC148692
Simboli geni HOXA7
Specie ospite Mouse
Immunogeno HOXA7 fusion protein Ag19025
Metodo di purificazione Protein G purification
Quantità 20 μL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3204
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Forma Liquid
Isotype IgG1
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 20UL CoraLite488-conjugated HOXA7 Mouse McAb
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one