Learn More
Novus Biologicals™ HOXB1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18626820 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18626820 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18626820 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00003211T01
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio HOXB1
Sinonimo homeo box 2I, homeo box B1, homeobox B1, Homeobox protein Hox-2I, homeobox protein Hox-B1, HOX2, Hox-2.9, HOX2IMGC116844, MGC116843, MGC116845
Simbolo del gene HOXB1