missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HOXB6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17167398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
400 μL
Dimensione della confezione:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17167398 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17167398 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5116164

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

HOXB6 Polyclonal Antibody for IHC (P), Western Blot

HOXB6 belongs to the homeobox family. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, located on different chromosomes, consisting of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXB genes located in a cluster on chromosome 17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HOXB6
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.45 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gene HOXB6
N. accesso geni P09023, P17509
Alias gene homeo box 2B; homeo box B6; homeobox B6; homeobox protein Hox-2.2; Homeobox protein Hox-2B; homeobox protein Hox-B6; Homeobox protein Hu-2; homeobox protein MH-22A; HOX2; Hox-2.2; HOX2B; Hoxb6; Hoxb-6; HU-2; RGD1562142
Simboli geni HOXB6
Specie ospite Rabbit
Immunogeno KLH conjugated synthetic peptide between 128-155 amino acids from the Central region of human HOXB6.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography, Protein A
Quantità 400 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 15414, 3216
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.