Learn More
HOXD4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | HOXD4 |
---|---|
Concentrazione | 0.21 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897754
|
Proteintech
17780-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887754
|
Proteintech
17780-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.Specifica
HOXD4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P09016 | |
3233 | |
HOXD4 Fusion Protein Ag11134 | |
Primary | |
-20°C | |
HOXD4 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HHO.C13, homeobox D4, Homeobox protein HHO.C13, Homeobox protein Hox 4B, Homeobox protein Hox 5.1, Homeobox protein Hox D4, Hox 4.2, HOX 5.1, HOX4, HOX4B, HOXD4 | |
HOXD4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |