missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOXD9 Antibody (OTI2B1) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30682527 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30682527 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30682527 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP344999AF405

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HOXD9
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI2B1
Coniugato Alexa Fluor 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli.
Metodo di purificazione >95%
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3235
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.