Learn More
HP Rotaflo™, Stopcock Spare Parts - Replacement Keys
Codice prodotto. 10719555
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
3 mm
6 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina unitSize
10719555 3 mm pezzi 2
12028743 10 mm Pezzo
12018743 6 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10719555 Fornitore Quickfit N. del fornitore HP3K
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement keys for stopcock
Available in 3mm and 6mm bore sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Stopcock Key
Foro spina 3 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) HP Rotaflo™ stopcock