Learn More
HPGDS inhibitor 1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16450327
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450327 50 mg 50mg
16446687 5 mg 5mg
16404986 100 mg 100mg
16403978 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16450327 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10439
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress HPGDS inhibitor 1 is a potent, selective and orally active Hematopoietic Prostaglandin D Synthase (HPGDS) inhibitor with an IC50s of 0.6 nM and 32 nM in enzyme and cellular assays, respectively. HPGDS inhibitor 1 does not inhibit human L-PGDS, mPGES, COX-1, COX-2, or 5-LOX.
HPGDS inhibitor 1 is a potent, selective and orally active Hematopoietic Prostaglandin D Synthase (HPGDS) inhibitor with an IC50s of 0.6 nM and 32 nM in enzyme and cellular assays, respectively. HPGDS inhibitor 1 does not inhibit human L-PGDS, mPGES, COX-1, COX-2, or 5-LOX.
Specifica
Materiale o nome chimico HPGDS inhibitor 1
CAS 1033836-12-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H19F4N3O
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (131.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1CCN(CC(F)(F)F)CC1)C2=CC=C(C3=CC=CC(F)=C3)N=C2
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Peso formulazione 381.37
Percent Purity 99.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only