Learn More
Justrite™ HPLC Poly Manifold Fittings for Quick-Disconnect Disposal Cans
Use with manfiolds for Justrite™ Centura Quick-Disconnect HPLC Safety Disposal Cans
118.32€
Specifica
Materiale | Resin |
---|---|
Certificazione/Conformità | US OSHA, NFPA Code 30 |
Include | 6 connectors |
Imballaggio | Each |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) esterno | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12840743
|
Justrite™
28189 |
0.125 in. | 0.3 cm | HPLC poly manifold, 0.125 in. O.D., 0.062 in. I.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12830743
|
Justrite™
28188 |
0.625 in. | 0.2 cm | HPLC poly manifold, tube size 0.062 in. O.D., 0.031 in. I.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Specifica
Resin | |
US OSHA, NFPA Code 30 | |
6 connectors | |
Each |