Learn More
SCAT Starter Kits HPLC - Fornitura, V2.0
Codice prodotto. 16463819 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Solvent Waste Kit
Starter Kit HPLC 1
Starter Kit HPLC 2
Starter Kit HPLC 3
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
16463819 Starter Kit HPLC 1 1 set
16473819 Starter Kit HPLC 2 pezzi 4
16687493 Starter Kit HPLC 3 1 set
18656488 Solvent Waste Kit 1 set
18696458 Solvent Waste Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16463819 Fornitore SCAT N. del fornitore 399200
Spedizione stimata: 16-12-2026
I tappi di sicurezza SCAT sono lo standard per l'alimentazione sicura dei solventi per HPLC. Bloccano i vapori nocivi e proteggono il vostro sistema HPLC dalla contaminazione.HPLC starter kit dotato di SafetyCaps, tappi di chiusura, raccordi e valvole di sfiato.
  • Qualità originale del marchio del produttore SCAT
  • Starter kit per la fornitura di sistemi HPLC
  • Dotazione originale completa composta da SafetyCaps, tappi ciechi, raccordi e valvole per l'aria
  • Compatibile con tutti i produttori e modelli HPLC
  • Tutti i componenti del set vengono ordinati separatamente
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Qualsiasi sistema HPLC
Include 3x SafetyCap I (307019), 1x SafetyCap II (307909), 1x tappo cieco, 5x raccordi 1,6/2,3/3,2 mm, 4x valvole aria (317010)
Dimensioni filo GL45
Da utilizzare con (applicazione) Fornitura di sistemi HPLC
Product Type Starter Kit HPLC 1