Learn More
SCAT Starter Kits HPLC - Fornitura, V2.0
Codice prodotto. 18656488 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Solvent Waste Kit
Starter Kit HPLC 1
Starter Kit HPLC 2
Starter Kit HPLC 3
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
18656488 Solvent Waste Kit 1 set
16463819 Starter Kit HPLC 1 1 set
16473819 Starter Kit HPLC 2 pezzi 4
16687493 Starter Kit HPLC 3 1 set
18696458 Solvent Waste Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 18656488 Fornitore SCAT N. del fornitore 399203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    331.90€ / 1 sets
    Risparmia 29.10€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
I tappi di sicurezza SCAT sono lo standard per l'alimentazione sicura dei solventi per HPLC. Bloccano i vapori nocivi e proteggono il vostro sistema HPLC dalla contaminazione.HPLC starter kit dotato di SafetyCaps, tappi di chiusura, raccordi e valvole di sfiato.
  • Original brand quality from the premium manufacturer SCAT
  • Initial removal equipment that can be used with all common HPLC system
  • Starter kit consisting of SCAT SafetyCaps, blind plugs, fittings and air valves for the supply of HPLC systems
  • All set components can be reordered separately
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Specifica
Include HPLC Starter Kit 4: 4 x Safety Cap IV, GL45, 4 x air valve, 4 x change indicator, 16 x PFA fitting 1.6 mm OD, green, 16 x PFA fitting 2.3 mm OD, violet, 16 x PFA fitting 3.2 mm OD, blue, 12 x PFA blind plugs, 4 x labelling field
Materiale PTFE
Dimensioni filo GL45
Quantità 4 Pk.
Product Type Solvent Waste Kit