Learn More
SCAT Set di alimentazione HPLC, V2.0
Codice prodotto. 16413799 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1 L
Colore:
Brown
Marrone
Trasparente
Materiale:
Glass (Round)
Glass (Square)
Glass (Youtility)
Canali dei solventi:
1
2
3
Dimensione della confezione:
1 set
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Materiale Canali dei solventi unitSize
16413799 1 L Marrone Glass (Round) 1 1 set
16433789 1 L Trasparente Glass (Round) 1 1 set
16443789 1 L Trasparente Glass (Square) 1 1 set
16423799 1 L Marrone Glass (Round) 2 1 set
16453789 1 L Trasparente Glass (Round) 2 1 set
16473789 1 L Trasparente Glass (Square) 2 1 set
16433799 1 L Marrone Glass (Round) 3 1 set
16463789 1 L Trasparente Glass (Round) 3 1 set
16483789 1 L Trasparente Glass (Square) 3 1 set
16453799 1 L Trasparente Glass (Youtility) 3 1 set
17927260 100 mL Brown Glass (Round) 2 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 16413799 Fornitore SCAT N. del fornitore 307312
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I set di alimentazione HPLC, V2.0 sono combinazioni per l'alimentazione senza contaminazione di sistemi HPLC con solventi. I set sono composti da un flacone da laboratorio, un SafetyCap SCAT con filettatura GL 45 e da capillari, filtri di aspirazione e valvole per l'aria.
  • Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
  • SafetyCaps del produttore premium SCAT
  • Bottiglie da laboratorio
  • Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
  • Pronto per l'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili attraverso le generazioni e perfettamente abbinati tra loro. Questo fa di SCAT il sistema n. 1 per la sicurezza dei solventi!
Specifica
Descrizione Set di fornitura HPLC I, V2.0: 1 x tappo di sicurezza I GL45, 1 x bottiglia da laboratorio da 1000 mL rotonda & vetro marrone + 1 x capillare da 1,5 m 3,2 mm OD, 1 x filtro di aspirazione in PTFE + valvola di sfiato (317010)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Qualsiasi sistema HPLC
Tipo Kit I
Canali dei solventi 1
Materiale Glass (Round)
Include 1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 mL bottiglia da laboratorio rotonda & vetro marrone + 1 x 1,5 m capillare 3,2 mm OD, 1 x filtro d'aspirazione PTFE + valvola d'aria (317010)
Colore Marrone
Dimensioni filo GL45
Capacità (sistema metrico) 1 L