Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Liquid Chromatography Instruments
- Individual HPLC Components and Accessories
- HPLC Solvent Handling Components
- SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
Codice prodotto. 16403799 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Dimensioni filo:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N. di porte:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Dimensioni filo | N. di porte | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17165501 | 5 L | Polypropylene | S 50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17385343 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
| 17818733 | 12 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17835704 | 10 L | HDPE | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17819273 | 2.50 L | HDPE | GL45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845714 | 5 L | HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825704 | 5 L | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17895714 | 5 L | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17885714 | 20 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875714 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855714 | 20 L | HDPE | S70/71 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17865714 | 5 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825724 | 10 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875704 | 5 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855704 | 20 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17805724 | 30 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17815724 | 10 L | HDPE-EC | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 18606478 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
16403799
Fornitore
SCAT™
N. del fornitore
307310
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
177.00€
151.24€ / 1 sets
Risparmia 25.76€
14% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Tutti i set sono composti da un contenitore e da un SafetyCap originale SCAT con filtro di scarico, nonché da raccordi, tappi ciechi e un connettore per tubi.
- Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
- Tappi di sicurezza del produttore premium SCAT
- Contenitori di sicurezza in materiale HDPE o PP
- Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
- Pronto all'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili tra generazioni e perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC Systems |
| Tipo | Kit 2 |
| Canali dei solventi | 3 |
| Materiale | HDPE |
| Include | SafetyWasteCap, 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID (307923), contenitore, PE-HD (107952), filtro di scarico M, con paraspruzzi e indicatore di sostituzione (310535) |
| Colore | White |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| N. di porte | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |