Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Liquid Chromatography Instruments
- Individual HPLC Components and Accessories
- HPLC Solvent Handling Components
- SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
Codice prodotto. 16493789 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Dimensioni filo:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N. di porte:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Dimensioni filo | N. di porte | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17165501 | 5 L | Polypropylene | S 50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17385343 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
| 17818733 | 12 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17835704 | 10 L | HDPE | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17819273 | 2.50 L | HDPE | GL45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845714 | 5 L | HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825704 | 5 L | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17895714 | 5 L | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17885714 | 20 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875714 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855714 | 20 L | HDPE | S70/71 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17865714 | 5 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825724 | 10 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875704 | 5 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855704 | 20 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17805724 | 30 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17815724 | 10 L | HDPE-EC | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 18606478 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Codice prodotto.
16493789
Fornitore
SCAT™
N. del fornitore
307307
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
177.00€
151.24€ / 1 sets
Risparmia 25.76€
14% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Tutti i set sono composti da un contenitore e da un SafetyCap originale SCAT con filtro di scarico, nonché da raccordi, tappi ciechi e un connettore per tubi.
- Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
- Tappi di sicurezza del produttore premium SCAT
- Contenitori di sicurezza in materiale HDPE o PP
- Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
- Pronto all'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili tra generazioni e perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC Systems |
| Tipo | Kit 1 |
| Canali dei solventi | 3 |
| Materiale | HDPE |
| Include | SafetyWasteCap, 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 - 9 mm ID (307923), contenitore, PE-HD (107951), filtro di scarico M, con paraspruzzi e indicatore di sostituzione (31053 |
| Colore | White |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| N. di porte | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |