Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Liquid Chromatography Instruments
- Individual HPLC Components and Accessories
- HPLC Solvent Handling Components
- SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
Codice prodotto. 17818733 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Dimensioni filo:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N. di porte:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Dimensioni filo | N. di porte | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 17818733 | 12 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17165501 | 5 L | Polypropylene | S 50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17385343 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
| 17835704 | 10 L | HDPE | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17819273 | 2.50 L | HDPE | GL45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845714 | 5 L | HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825704 | 5 L | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17895714 | 5 L | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17885714 | 20 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875714 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855714 | 20 L | HDPE | S70/71 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17865714 | 5 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825724 | 10 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875704 | 5 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855704 | 20 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17805724 | 30 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17815724 | 10 L | HDPE-EC | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 18606478 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17818733
Fornitore
SCAT™
N. del fornitore
307355
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
201.00€
171.54€ / pezzi 1
Risparmia 29.46€
14% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
171.53 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27992" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27992" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SCAT™ offers a complete system for safe supply and disposal of solvents in analytics. All products are compatible across generations and perfectly matched to each other.
- Customized system with high-quality set components
- Safety canisters made of HDPE or polypropylene material
- Attractive price compared to single purchase
- Ready to use, no further components necessary
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC Systems |
| Tipo | Complete Solvent Collection System |
| Canali dei solventi | 3 |
| Materiale | HDPE |
| Include | Safety Waste Cap, 2 x 2.3 mm OD PFA Fittings, 2 x 3.2 mm OD PFA Fittings, Tube Connector (5 to 11.5 mm ID), GL14 Connection for Exhaust Filter, 12 L Canister (S60/61), Exhaust Filter M with Splash Guard and Change Indicator |
| Colore | White |
| Dimensioni filo | S60/61 |
| Capacità (sistema metrico) | 12 L |
| N. di porte | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |